407771
4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
contains 0.5% BHT as stabilizer, technical grade
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Formulario
liquid
contiene
0.5% BHT as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
bp
51-53 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
fluoro
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCO\C=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-2-11-4-3-5(10)6(7,8)9/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
Clave InChI
YKYIFUROKBDHCY-ONEGZZNKSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?