Merck
40767
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-(+)-2,2-Dimethyl-5-methylamino-4-phenyl-1,3-dioxane
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H19NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
221.30
Beilstein:
3591157
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D +43±2°, c = 1.5% in toluene
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN[C@H]1COC(C)(C)O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C13H19NO2/c1-13(2)15-9-11(14-3)12(16-13)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,14H,9H2,1-3H3/t11-,12-/m0/s1
Clave InChI
OLDLOVICBLVDFQ-RYUDHWBXSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
Chiral auxiliary for the enantioselective synthesis of 4-keto esters
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
D. Enders et al.
Synthesis, 659-659 (1995)