522279
Methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate
98%
Sinónimos:
4-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)benzenesulfonamide, Methyl 5-(aminosulfonyl)-2-methoxybenzoate, Methyl 5-sulfamoyl-2-methoxybenzoate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
mp
175-177 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C9H11NO5S/c1-14-8-4-3-6(16(10,12)13)5-7(8)9(11)15-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,12,13)
Clave InChI
MKDYDRQLKPGNNU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable