405388
2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
powder
mp
103-106 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(F)c(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H3ClF2O2/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
CGFMLBSNHNWJAW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid is an important intermediate in medicinal compounds and pesticides. Lanthanide complexes with the 2-chloro-4,5-difluorobenzoate (2-cl-4,5-dfba) and 1,10-phenanthroline (phen), have been prepared and their crystal structures have been studied. Efficient synthesis of 2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid v-difluororbenzene has been reported.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Crystal structures and thermodynamic properties of lanthanide complexes with 2-chloro-4, 5-difluorobenzoate and 1, 10-phenanthroline.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 56, 38-48 (2013)
Syntheses of 2-Chloro-4, 5-difluorobenzoic Acid.
Organic preparations and procedures international, 28(2), 245-246 (1996)