40409
3,7-Dimethyluric acid
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
3,7-Dimethyl-2,6,8-trihydroxypurine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
mp
≥300 °C
cadena SMILES
CN1C(=O)NC(=O)C2=C1NC(=O)N2C
InChI
1S/C7H8N4O3/c1-10-3-4(8-6(10)13)11(2)7(14)9-5(3)12/h1-2H3,(H,8,13)(H,9,12,14)
Clave InChI
HMLZLHKHNBLLJD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?