Merck
402575
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-α-cyanocinnamate
99%
Sinónimos:
3-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacrylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH=C(CN)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
221.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
108-110 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)\C(=C\c1ccccc1Cl)C#N
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-15-11(14)9(7-13)6-8-4-2-3-5-10(8)12/h2-6H,1H3/b9-6+
Clave InChI
MBUUIEJTXSMODJ-RMKNXTFCSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)