Merck
401412
Sigma-Aldrich
Indium(III) perchlorate hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
In(ClO4)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
413.17 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Formulario
solid
composición
Degree of hydration, 8-10
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: indium
reagent type: oxidant
concentración
≤27.2% In (EDTA titration)
cadena SMILES
O.[In+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.In.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
Clave InChI
BSUPSQJCOOBRFF-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)