400858
Iron(II) iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Ferrous iodide
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
synthesis grade
Línea del producto
AnhydroBeads™
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
beads
impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
solubilidad
H2O: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
densidad
5.32 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
I[Fe]I
InChI
1S/Fe.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
BQZGVMWPHXIKEQ-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.