399957
Cobalt(II) tetrafluoroborate hexahydrate
99%
Sinónimos:
Cobaltous tetrafluoroborate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99%
Formulario
crystalline
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.[Co++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Co.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
Clave InChI
KQHRHDAVLSRYNA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.