Merck
399728
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-N-[1-(1-Naphthyl)ethyl]phthalamic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
2-[C10H7CH(CH3)NHCO]C6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
319.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]26/D −48°, c = 1 in methanol
mp
166 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amide
carboxylic acid
cadena SMILES
C[C@@H](NC(=O)c1ccccc1C(O)=O)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C20H17NO3/c1-13(15-12-6-8-14-7-2-3-9-16(14)15)21-19(22)17-10-4-5-11-18(17)20(23)24/h2-13H,1H3,(H,21,22)(H,23,24)/t13-/m1/s1
Clave InChI
ZEKKAEAOTSMLNW-CYBMUJFWSA-N
Descripción general
N-[1-(1-Naphthyl)ethyl]phthalamic acid is a chiral nonsteroidal anti-inflammatory drug.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nonaqueous capillary electrophoresis chiral separations with quaternary ammonium β-cyclodextrin
Wang F and Khaledi MG
Journal of Chromatography A, 817(1-2), 121-128 (1998)
Yu-Tong Jiang et al.
The New phytologist, 225(4), 1606-1617 (2019-10-01)
Two types of tonoplast proton pumps, H+ -pyrophosphatase (V-PPase) and the H+ -ATPase (V-ATPase), establish the proton gradient that powers molecular traffic across the tonoplast thereby facilitating turgor regulation and nutrient homeostasis. However, how proton pumps regulate development remains unclear.