398799
Dichloro(1,10-phenanthroline)palladium(II)
Seleccione un Tamaño
114,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
114,00 €
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
cadena SMILES
Cl[Pd]Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.2ClH.Pd/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clave InChI
YGAISFRMWCCXCG-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
- Carbonylation of alkyl nitrites
- Arylation reactions
- Multiple acetylene insertions under Sonogashira reaction protocol
- Cross-coupling reactions of pyridine carboxylic acid chlorides with alkylzinc reagents
- Hydrophosphinylation of alkenes and alkynes
- Heck reaction
- Regioselective and stereoselective aminohalogenation reactions
- Reaction of chloroenynes and chlorodienes with Grignard reagents for the synthesis of stereodefined enynes and dienes
- Affects the aggregation of human prion protein PrP106-126
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)