394998
N,N-Dimethylformamide dipropyl acetal
for GC derivatization, LiChropur™
Sinónimos:
1,1-Dipropoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dipropoxytrimethylamine
About This Item
Productos recomendados
grado
for GC derivatization
Nivel de calidad
Análisis
≥97.5%
formulario
liquid
calidad
LiChropur™
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.409 (lit.)
bp
67-68 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCOC(OCCC)N(C)C
InChI
1S/C9H21NO2/c1-5-7-11-9(10(3)4)12-8-6-2/h9H,5-8H2,1-4H3
Clave InChI
NSLGQFIDCADTAS-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter