394785
Calcium hexaboride
−200 mesh, 99.5%
Productos recomendados
Análisis
99.5%
formulario
powder
tamaño de partícula
−200 mesh
densidad
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ca++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.Ca/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
Clave InChI
AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)