378232
Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate
Sinónimos:
Tetrapotassium ruthenium(2+) hexacyanide hydrate
Seleccione un Tamaño
128,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
128,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
cadena SMILES
O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Ru-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.4K.H2O.Ru/c6*1-2;;;;;;/h;;;;;;;;;;1H2;/q;;;;;;4*+1;;-3
Clave InChI
FUVXNNWKCOQHNS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?