Merck
393568
Sigma-Aldrich
α-Bromo-α-methyl-γ-butyrolactone
96%
Seleccione un Tamaño
25 ML
179,50 €
179,50 €
Precio de catálogo359,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
179,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
179.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
179,50 €
Precio de catálogo359,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.494 (lit.)
bp
112 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
CC1(Br)CCOC1=O
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-5(6)2-3-8-4(5)7/h2-3H2,1H3
Clave InChI
MXEVTHILFFSWOG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
α-Bromo-α-methyl-γ-butyrolactone is a lactone derivative. It has been reported to be hydrolyzed by paraoxonase/arylesterase (PON1), a purified rabbit serum.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
D I Draganov et al.
The Journal of biological chemistry, 275(43), 33435-33442 (2000-08-10)
The paraoxonase gene family contains at least three members: PON1, PON2, and PON3. The physiological roles of the corresponding gene products are still uncertain. Until recently, only the serum paraoxonase/arylesterase (PON1) had been purified and characterized. Here we report the