392960
Diphenyl-2-pyridylphosphine
97%
Sinónimos:
2-(Diphenylphosphino)pyridine, 2-Pyridyldiphenylphosphine, Diphenyl(2-pyridinyl)phosphine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
reaction type: Carbonatations
reagent type: ligand
reaction type: Dehydrogenation
reagent type: ligand
reaction type: Hydration Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Stannylation
impurezas
1-3% 2-bromopyridine
mp
82-84 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccn3
InChI
1S/C17H14NP/c1-3-9-15(10-4-1)19(16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-18-17/h1-14H
Clave InChI
SVABQOITNJTVNJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
La plataforma Catalexis mejora la catálisis al optimizar digitalmente la selección de catalizadores para identificar los ligandos de fosfina más eficaces para las reacciones de acoplamiento cruzado.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.