Merck
392588
Sigma-Aldrich
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolidinecarboxamide
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H18N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
128-131 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)CC(C(N)=O)C(C)(C)N1
InChI
1S/C9H18N2O/c1-8(2)5-6(7(10)12)9(3,4)11-8/h6,11H,5H2,1-4H3,(H2,10,12)
Clave InChI
POAGFQOGFRYOFM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolidinecarboxamide (2,2,5,5-Tetramethylpyrrolidine-3-carboxamide) is a carboxamide of hydrogenated pyrrole derivative. Its synthesis by the hydrogenation of 2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide has been reported.[1] The antiarrhythmic activity of some of the derivatives of 2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-3-carboxamide has been evaluated.[2]
Aplicación
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolidinecarboxamide may be used in the synthesis of its nitroxide, 3-carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy free radical.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nitroxide free radicals in the hydrogenated pyrrole series.
Rozantsev EG, et al.
Russian Chemical Bulletin, 15(4), 638-641 (1966)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 260-260 (2015)
O H Hankovszky et al.
Journal of medicinal chemistry, 29(7), 1138-1152 (1986-07-01)
N-(omega-Aminoalkyl)-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline- or -pyrrolidine-3-carboxamides were acylated on the primary amino group of the side chain by means of reactive acid derivatives (acid chlorides, activated esters, phthalic anhydrides, phthalimide, 2-alkyl-4H-3,1-benzoxazin-4-ones) or they were alkylated by forming the Schiff bases and subsequent sodium