392278
6-Bromohexanenitrile
95%
Sinónimos:
5-Bromopentyl cyanide, 6-Bromocapronitrile
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.477 (lit.)
bp
134 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadena SMILES
BrCCCCCC#N
InChI
1S/C6H10BrN/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-5H2
Clave InChI
PHOSWLARCIBBJZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?