391271
3-Methyl-1-indanone
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.558 (lit.)
bp
70-72 °C/0.7 mmHg (lit.)
densidad
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC1CC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H10O/c1-7-6-10(11)9-5-3-2-4-8(7)9/h2-5,7H,6H2,1H3
Clave InChI
XVTQSYKCADSUHN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Synthesis of 2,2,3-tribromo-2,3-dihydro-3-methylinden-1-one and 2-bromo-3-bromomethyl-1H-inden-1-one.[5]
- As photosensitizers for the splitting of dimethylthymine dimers.[6]
- As a model to verify three-phase model in enantioselective gas-liquid chromatography.[7]
- (-)-(R)-3-methyl-1-indanone may be used as standard for comparing the optical rotatory dispersion curve with 1,3-dialkylindenes in the study of base-catalyzed 1,3 proton transfer in indene systems.[8]
- As an optically active sensitizer to induce asymmetry in trans-1,2-diphenylcylcopropane (DPC).[9]
- The dl-isomers of 3-methyl-1-indanone may be used in the synthesis of monomeric and trimeric 3-methyl-1-indanethione.[10]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?