Merck
390712
Sigma-Aldrich
Mer-Trichlorotris(dimethylphenylphosphine)rhenium(III)
97%
Sinónimos:
NSC 168790
About This Item
Fórmula lineal:
[C6H5P(CH3)2]3ReCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
707.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
165 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Re](Cl)Cl.CP(C)c1ccccc1.CP(C)c2ccccc2.CP(C)c3ccccc3
InChI
1S/3C8H11P.3ClH.Re/c3*1-9(2)8-6-4-3-5-7-8;;;;/h3*3-7H,1-2H3;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
Clave InChI
OHJDEAZOHPPHHA-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • Hydridobis(ethylene) and hydrido dinitrogen complexes of rhenium
  • Polyhedral rhenaborane complexes
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Organometallics, 10, 3105-3105 (1991)