390275
5-Sulfosalicylic acid hydrate
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
solid
cadena SMILES
O.OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);1H2
Clave InChI
PAUDQWJTTVPGHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable