Merck
38827
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
4,4′-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
4,4′-Dimethoxytrityl chloride, Chloro-4,4′-dimethoxytriphenylmethane, DMT, DMT-Cl
Seleccione un Tamaño
10 G
153,00 €
50 G
461,00 €
153,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
153,00 €
50 G
461,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H19ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
338.83
Beilstein:
2471942
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
153,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
mp
123-125 °C
grupo funcional
chloro
phenyl
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C21H19ClO2/c1-23-19-12-8-17(9-13-19)21(22,16-6-4-3-5-7-16)18-10-14-20(24-2)15-11-18/h3-15H,1-2H3
Clave InChI
JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Aplicación
4,4′-Dimethoxytriphenylmethyl chloride (DMTrCl) can be used as a protecting agent:
  • For hydroxyl group of nucleosides/nucleotides as its O-(4,4′-dimethoxytrityl)derivative.[1][2]
  • For 10 sulfhydryl group of oligonucleotide analogs as its DMTr thioether.[3]
Otras notas
Useful protecting-group reagent[4][5][6]; Removal[7]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M.D. Matteucci et al.
Tetrahedron Letters, 81, 3243-3243 (1980)
2′-Deoxyimmunosine: stereoselective synthesis, base pairing and duplex stability of oligonucleotides containing 8-oxo-7-thiaguanine
Seela F and Ming X
Organic & Biomolecular Chemistry, 6(8), 1450-1461 (2008)
M.P. Reddy et al.
Tetrahedron Letters, 28, 23-23 (1987)
V. Amarnath et al.
Chemical Reviews, 77, 183-183 (1977)
Selective protection and deprotection procedures for thiol and hydroxyl groups
Huang Z and Benner SA
Synlett, 1993(01), 83-84 (1993)
Preguntas
Revisiones
Filtros activos
  1. 1 valoración sin reseña