Merck
388157
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) bis(ethyl acetoacetato)diisopropoxide
technical grade
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3CH2OCOCH=C(O-)CH3]2Ti(OCH(CH3)2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
424.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical grade
presión de vapor
0.33 psi ( 20 °C)
índice de refracción
n20/D 1.518 (lit.)
densidad
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO\C(O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)O\C(OCC)=C/C(C)=O)=C\C(C)=O
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
36 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)