Merck
386413
Sigma-Aldrich
1-Indanone oxime
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
147.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
147-150 °C (lit.)
grupo funcional
oxime
cadena SMILES
O\N=C1/CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H9NO/c11-10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,11H,5-6H2/b10-9+
Clave InChI
ATEGUFMEFAGONB-MDZDMXLPSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)