Merck
383805
Sigma-Aldrich
1,4,8,11,15,18,22,25-Octabutoxy-29H,31H-phthalocyanine
Dye content 95 %
Seleccione un Tamaño
1 G
324,00 €
324,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
324,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C64H82N8O8
Número de CAS:
Peso molecular:
1091.38
Beilstein:
4289491
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
324,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
composición
Dye content, 95%
Nivel de calidad
mp
221 °C (dec.) (lit.)
λmáx.
762 nm
cadena SMILES
CCCCOc1ccc(OCCCC)c2c3nc(nc4[nH]c(nc5nc(nc6[nH]c(n3)c7c(OCCCC)ccc(OCCCC)c67)c8c(OCCCC)ccc(OCCCC)c58)c9c(OCCCC)ccc(OCCCC)c49)c12
InChI
1S/C64H82N8O8/c1-9-17-33-73-41-25-26-42(74-34-18-10-2)50-49(41)57-65-58(50)70-60-53-45(77-37-21-13-5)29-30-46(78-38-22-14-6)54(53)62(67-60)72-64-56-48(80-40-24-16-8)32-31-47(79-39-23-15-7)55(56)63(68-64)71-61-52-44(76-36-20-12-4)28-27-43(75-35-19-11-3)51(52)59(66-61)69-57/h25-32H,9-24,33-40H2,1-8H3,(H2,65,66,67,68,69,70,71,72)
Clave InChI
KAPOSTKECKHKAP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
W E Ford et al.
Photochemistry and photobiology, 50(3), 277-282 (1989-09-01)
Triplet-state properties of 1,4,8,11,15,18,22,25-octa-n-butoxyphthalocyanine and its zinc derivative were determined for the first time. The T1 state of the metal-free phthalocyanine was characterized by a short lifetime (tau T = 17 microseconds) and low quantum yield (phi T = 0.095)