para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 206,00 € |
5 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 916,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H3NO3
Número CAS:
Peso molecular:
101.06
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
218-570-6
MDL number:
206,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
120 °C (dec.) (lit.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CNC(=O)O1
InChI
1S/C3H3NO3/c5-2-1-4-3(6)7-2/h1H2,(H,4,6)
InChI key
ARAFEULRMHFMDE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| mp 120 °C (dec.) (lit.) | mp 235 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 82-86 °C (lit.) |
| form solid | form - | form powder | form - |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in dry ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?