Merck
381470
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol tetrakis(2-mercaptoacetate)
technical grade
About This Item
Fórmula lineal:
(HSCH2CO2CH2)4C
Número de CAS:
Peso molecular:
432.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical grade
índice de refracción
n20/D 1.547 (lit.)
bp
250 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.385 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
SCC(=O)OCC(COC(=O)CS)(COC(=O)CS)COC(=O)CS
InChI
1S/C13H20O8S4/c14-9(1-22)18-5-13(6-19-10(15)2-23,7-20-11(16)3-24)8-21-12(17)4-25/h22-25H,1-8H2
Clave InChI
RUDUCNPHDIMQCY-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lei Zhong et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(32), 28968-28977 (2019-07-25)
A slightly cross-linked lithium borate containing single ion-conducting polymer (LBSIP) as a bifunctional binder for lithium sulfur batteries is designed and fabricated via a one-step thiol-ene click reaction. The LBSIP binder exhibits a maximum peeling strength of over 600 mN