Merck
380776
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-2-(chloromethyl)-2-methylpropane
98%
Sinónimos:
1,1,1-Tris(chloromethyl)ethane
Seleccione un Tamaño
25 ML
56,00 €
56,00 €
Precio de catálogo112,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
56,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C(CH2Cl)3
Número de CAS:
Peso molecular:
175.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
56,00 €
Precio de catálogo112,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.482 (lit.)
bp
89-90 °C/22 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
densidad
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
CC(CCl)(CCl)CCl
InChI
1S/C5H9Cl3/c1-5(2-6,3-7)4-8/h2-4H2,1H3
Clave InChI
BYXOMFFBGDPXHB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,3-Dichloro-2-(chloromethyl)-2-methylpropane is a halogenated hydrocarbon. It is formed during the light induced reaction of diazomethane with chloroform.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Photochemical Reactions of Diazomethane with Polyhalomethanes and a-Haloesters1.
Urry WH and Eiszner JR.
Journal of the American Chemical Society, 74(23), 5822-5826 (1952)