Merck
380180
Sigma-Aldrich
2-(Cyclohexyloxy)ethanol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11OCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
144.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.4630 (lit.)
bp
112 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.990 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadena SMILES
OCCOC1CCCCC1
InChI
1S/C8H16O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
Clave InChI
RFHPMEOKJKCEFR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane is formed as intermediate during the synthesis of 2-(cyclohexyloxy)ethanol.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
2-Cyclohexyloxyethanol.
Daignault RA and Eliel EL.
Organic Syntheses, 37-37 (1973)