Merck
375896
Sigma-Aldrich
Chlorodiisopropylsilane
97%
Sinónimos:
Diisopropylchlorosilane
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CH]2SiHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
150.72
Beilstein:
2231355
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.429 (lit.)
bp
58-60 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)[SiH](Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-5(2)8(7)6(3)4/h5-6,8H,1-4H3
Clave InChI
CGXYLRTYLIHXEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)