375691
2-Hydroxyimino-2-phenylacetonitrile, mixture of syn and anti
97%
Seleccione un Tamaño
53,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
53,60 €
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
128-130 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitrile
oxime
phenyl
cadena SMILES
ON=C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6N2O/c9-6-8(10-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,11H
Clave InChI
MJCQFBKIFDVTTR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)