375403
2-Methyl-2-imidazoline
95%
Sinónimos:
2-Methylimidazoline, 4,5-Dihydro-2-methyl-1H-imidazole, Lysidine, Methylglyoxalidine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
87 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[H]N1CCN=C1C
InChI
1S/C4H8N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Clave InChI
VWSLLSXLURJCDF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Synthesis of cyclic-amine-based dithiocarbamate chain transfer agents for RAFT polymerization
Dehydration reactions
Synthesis of push-pull alkenes
Producing organic reductants for transfer hydrogenation
Synthesis of orally available factor Xa inhibitors
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)