78727
2-Phenyl-2-imidazoline
≥96% (HPLC)
Sinónimos:
4,5-Dihydro-2-phenyl-1H-imidazole
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥96% (HPLC)
formulario
flakes
cadena SMILES
C1CN=C(N1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H10N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
Clave InChI
BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- N-arylation of indoles
- Epoxy-carbonyl reactions
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
393.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
201 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges