375322
Ethyl 2-oxo-4-phenylbutyrate
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.504 (lit.)
bp
132 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
Clave InChI
STPXIOGYOLJXMZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?