Merck
375187
Sigma-Aldrich
Trimethyltin chloride solution
1.0 M in hexanes
Sinónimos:
Chlorotrimethylstannane, Chlorotrimethyltin, Trimethylchlorostannane, Trimethylchlorotin, Trimethylstannyl chloride, Trimethyltin chloride
Seleccione un Tamaño
100 ML
159,00 €
4 X 25 ML
166,00 €
159,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
159,00 €
4 X 25 ML
166,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SnCl
Número de CAS:
Peso molecular:
199.27
Beilstein:
3535111
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
159,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
1.0 M in hexanes
densidad
0.797 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[Sn](C)(C)Cl
InChI
1S/3CH3.ClH.Sn/h3*1H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Clave InChI
KWTSZCJMWHGPOS-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Trimethyltin chloride solution (1.0 M in hexanes) can be used as a reagent in the synthesis of conjugated polymers based on isoindigo as acceptor and syn- or anti-benzo[1,2-b:5,4-b′]difuran (BDF) as a donor by Stille cross-coupling reaction. It can further be used for the investigation of optical, electrochemical and photovoltaic properties.[1]
Envase
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Información legal
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-23 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and photovoltaic properties of new conjugated polymers based on syn-and anti-benzodifuran
Hu C, et al.
Polym. Chem., 3(10), 2949-2955 (2012)
Mengmeng Wang et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 22(5), 1136-1142 (2008-04-16)
In this study we intended to evaluate the cytotoxic and genotoxic effects of trimethyltin chloride (TMT), one of the most widely used organometallic compounds, on liver cells with the rat liver epithelial cell line IAR20. The results showed that TMT
Erwin van Vliet et al.
Neurotoxicology, 28(6), 1136-1146 (2007-08-19)
Neurotoxicity aims to understand how xenobiotics interfere with the function of the nervous system and to unravel their mechanisms of action. Neuronal activity is the primary functional output of the nervous system and deviations from its resting level may indicate
Jiali Cai et al.
Chemical research in toxicology, 22(9), 1582-1587 (2009-08-07)
In evaluating the cytotoxic effects and the mechanisms of the apoptotic and necrotic actions of trimethyltin chloride (TMT) on human hepatoma G2 (HepG2) cells, the present study focused on the involvement of antiproliferation, DNA damage, cell death, apoptosis-related proteins, and
Nguyen Quynh Huong et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 34(12), 1856-1863 (2011-12-02)
The organotin trimethyltin (TMT) is well known to cause neuronal degeneration in the hippocampal dentate gyrus of mice. The first purpose of the present study was to examine whether the cyclooxygenase (COX) inhibitor indomethacin could ameliorate neuronal degeneration in the