Merck
375055
Sigma-Aldrich
1-Chloromethyl-2,4-diisocyanatobenzene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2C6H3(NCO)2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.596 (lit.)
bp
152-155 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H5ClN2O2/c10-4-7-1-2-8(11-5-13)3-9(7)12-6-14/h1-3H,4H2
Clave InChI
LCJLEYPRGLFMGM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)