Merck
374717
Sigma-Aldrich
Triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate
96%
Sinónimos:
2-Fluoro-2-phosphonoacetic acid triethyl ester, Diethyl [(ethoxycarbonyl)fluoromethyl]phosphonate, Ethyl diethylphosphonofluoroacetate
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)2P(O)CH(F)CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
242.18
Beilstein:
1912161
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
75 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidad
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C(F)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H16FO5P/c1-4-12-8(10)7(9)15(11,13-5-2)14-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
FVPISMANESAJQZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Diels-Alder reactions
  • Biosynthesis of terpene
  • Stereoselective synthesis of unsaturated esters, fluorides and nitriles from the reactions of aldehydes and ketones using Wadsworth-Emmons phosphonates
  • Synthesis of quinolones
  • Horner-Wadsworth-Emmons asymmetric hydration
  • Addition reactions and the subsequent application to click chemistry
  • Asymmetric intermolecular Stetter reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
P W Collins et al.
Journal of medicinal chemistry, 30(11), 1952-1955 (1987-11-01)
A 4-fluoro analogue of enisoprost was prepared and evaluated for gastric antisecretory and mucosal protective activity in animals. The synthesis centered upon cuprate chemistry but also involved a Wittig reaction to produce a cis fluoro olefinic moiety, a furan rearrangement/isomerization