Merck
374555
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol
technical grade, 70%
Sinónimos:
DMP-30
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2NCH2]3C6H2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
265.39
Beilstein:
795751
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical grade
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 21 °C)
Ensayo
70%
impurezas
≤30% 2,6-bis(dimethylaminomethyl)phenol
índice de refracción
n20/D 1.516 (lit.)
bp
130-135 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)Cc1cc(CN(C)C)c(O)c(CN(C)C)c1
InChI
1S/C15H27N3O/c1-16(2)9-12-7-13(10-17(3)4)15(19)14(8-12)11-18(5)6/h7-8,19H,9-11H2,1-6H3
Clave InChI
AHDSRXYHVZECER-UHFFFAOYSA-N
Información legal
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
149 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)