Merck
373788
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
Sinónimos:
Bi(TMHD)2
About This Item
Fórmula lineal:
Bi(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
758.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solid
mp
89-99 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Bi](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)