373699
2,3-O-Isopropylidene-D-ribonic γ-lactone
99%
Sinónimos:
2,3-O-Isopropylidene-D-ribono-1,4-lactone
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
actividad óptica
[α]20/D −69°, c = 2 in pyridine
mp
135-138 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(=O)[C@H]2O1
InChI
1S/C8H12O5/c1-8(2)12-5-4(3-9)11-7(10)6(5)13-8/h4-6,9H,3H2,1-2H3/t4-,5-,6-/m1/s1
Clave InChI
NHHKFJCWLPPNCN-HSUXUTPPSA-N
Aplicación
Important raw material for the synthesis of C-nucleosides, prostanoids, and GABA analogs via homochiral 2-piperidones. Starting material for the preparation of biochemical compounds including C-nucleosides, such as neplanocin A, and GABA analogs, via homochiral 2-piperidones.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Nucl. Acid Chem., 4, 27-27 (1991)
Tetrahedron, 48, 349-349 (1992)
Naunyn-Schmiedeberg'S Archives of Pharmacology, 324, 269-269 (1991)
Nucl. Acid Chem., 4, 27-27 (1991)
Naunyn-Schmiedeberg'S Archives of Pharmacology, 324, 269-269 (1991)