37286
(R)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
(R)-Schollkopf Reagent, (R)-2,5-Dimethoxy-3-isopropyl-3,6-dihydropyrazine
Seleccione un Tamaño
171,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
171,00 €
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −102±5°, c = 1% in ethanol
densidad
1.028 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
COC1=N[C@H](C(C)C)C(OC)=NC1
InChI
1S/C9H16N2O2/c1-6(2)8-9(13-4)10-5-7(11-8)12-3/h6,8H,5H2,1-4H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
FCFWEOGTZZPCTO-MRVPVSSYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?