Merck
372080
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-lithium, as complex with lithium iodide solution
0.5 M in diethyl ether, 99 atom % D
Seleccione un Tamaño
50 ML
181,00 €
181,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
181,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CD3Li · LiI
Peso molecular:
158.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
181,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
0.5 M in diethyl ether
densidad
0.816 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Li+].[I-].[2H]C([2H])([2H])[Li]
InChI
1S/CH3.HI.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1/i1D3;;;
Clave InChI
LHJHNKBQWVOCIH-AGUGZIQGSA-M
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)