Merck
371270
Sigma-Aldrich
2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4C6H9(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
204.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.546 (lit.)
densidad
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
COc1cccc(c1)C2CCCCC2=O
InChI
1S/C13H16O2/c1-15-11-6-4-5-10(9-11)12-7-2-3-8-13(12)14/h4-6,9,12H,2-3,7-8H2,1H3
Clave InChI
KACQSVYTBQDRGP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone is an aromatic ketone. It is a clear, colorless liquid. 2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone is reported to participate in the synthesis of 9-azamorphinan.[1]
Aplicación
2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone may be used as starting reagent for the synthesis of octahydrophenanthrene, an important intermediate in the synthesis of morphinans.[2] It may be used in the synthesis of 2-methyl-5-phenyl morphan.[3]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Casy AF and Parfitt RT.
Opioid Analgesics: Chemistry and Receptors, 215-215 (1986)
Antitumor agents. 4. Cytotoxicity and in vitro activity of helenalin esters and related derivatives.
K H Lee et al.
Journal of medicinal chemistry, 16(3), 299-301 (1973-03-01)
Casy AF and Parfitt RT.
Opioid Analgesics: Chemistry and Receptors, 142-142 (1986)