370630
2,2,2-Trifluoro-3′-(trifluoromethyl)acetophenone
98%
Seleccione un Tamaño
102,50 €
Precio de catálogo205,00 €Ahorre 50 %Seleccione un Tamaño
About This Item
102,50 €
Precio de catálogo205,00 €Ahorre 50 %Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.415 (lit.)
bp
65-67 °C/24 mmHg (lit.)
densidad
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(16)9(13,14)15/h1-4H
Clave InChI
MDCHHRZBYSSONX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)