Merck
367664
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
99%
Sinónimos:
HFiPMA
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=C(CH3)CO2CH(CF3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
236.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
presión de vapor
0.71 psi ( 20 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.331 (lit.)
densidad
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F6O2/c1-3(2)4(14)15-5(6(8,9)10)7(11,12)13/h5H,1H2,2H3
Clave InChI
FMQPBWHSNCRVQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.