579157
4-Iodobenzonitrile
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
124-128 °C (lit.)
cadena SMILES
Ic1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4IN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
Clave InChI
XOKDXPVXJWTSRM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- ethyl-4′-cyano-4-nitro[1,1′-biphenyl]-2-carboxylate via a multi-step reaction process
- 2-(4-cyanophenyl)tellurophene obtained via Stille coupling with tellurophene
- 2,5-bis(4-cyanophenyl)tellurophene obtained via Stille coupling with 2,5-bis(trimethylstannyl)tellurophene
- ethyl-4′-cyano-6-{[(E)-phenylmethylidene]amino}[1,1′-biphenyl]-3-carboxylate via a multi-step reaction process
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable