Merck
365157
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-diphenyldisilazane
96%
Sinónimos:
1,3-Diphenyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane, DPTMDS
Seleccione un Tamaño
10 G
179,00 €
179,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
179,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
[C6H5Si(CH3)2]2NH
Número de CAS:
Peso molecular:
285.53
Beilstein:
2738118
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
179,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.538 (lit.)
bp
96-100 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(N[Si](C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H23NSi2/c1-18(2,15-11-7-5-8-12-15)17-19(3,4)16-13-9-6-10-14-16/h5-14,17H,1-4H3
Clave InChI
HIMXYMYMHUAZLW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-diphenyldisilazane can be used:
  • As a starting material for the synthesis of its substitution products with the tetrachlorides of silicon and tin.[1]
  • To prepare Cu-, Zn- and H2-phthalocyanines using phthalimide.[2]
  • As a pre-column deactivation agent prior to the determination of the fatty acids by GC-MS.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Silazanes plus MCl4-substitution vs. rearrangement reactions
Lehnert C, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 42(12), 1574-1584 (2006)
Convenient synthesis of phthalocyanines with disilazanes under mild conditions.
Uchida H, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 11, 17-23 (2005)
Dorothee Eibler et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1046, 138-146 (2017-02-10)
Between 2008 and 2011, four polar bears (Ursus maritimus) from the Greenland population swam and/or drifted on ice to Iceland where they arrived in very poor body condition. Body fat resources in these animals were only between 0% and 10%
Simon Hammann et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(30), 9019-9028 (2015-10-07)
Triacylglycerols represent the major part (>90%) in most plant oils and have to be eliminated, when the minor compounds such as phytosterols or tocopherols should be analyzed. Here, we used an all liquid-liquid chromatographic technique, countercurrent chromatography (CCC), to fractionate