Merck
363847
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluorotoluene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(Br)F
Número de CAS:
Peso molecular:
189.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.528 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
densidad
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Cc1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3
Clave InChI
SFGFOJPGCOYQJK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Bromo-4-fluorotoluene may be used in the preparation of meta-fluoro analog, (tris(5-fluoro-2-methylphenyl)phosphane, F-TOTP).[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Julien Hitce et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(3), 792-799 (2006-10-18)
A novel catalytic system, based on a mixture of palladium acetate and tris(5-fluoro-2-methylphenyl)phosphane (F-TOTP), has been designed for the intramolecular C--H functionalization of alkane segments. Among other analogues of tris(2-methylphenyl)phosphane (P(o-tol)(3)), F-TOTP was shown to have the optimal metal-bonding properties