Saltar a
8.14973
Diphenyl-4-piperidinemethanol
for synthesis
Sinónimos:
Diphenyl-4-piperidinemethanol, Azacyclonol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
96,90 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H21NO
Número CAS:
Peso molecular:
267.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-092-5
NACRES:
NA.22
Form:
solid
96,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
solid
mp
160-163 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N1CCC(CC1)C(O)(c3ccccc3)c2ccccc2.[H+]
InChI
1S/C18H21NO.ClH/c20-18(15-7-3-1-4-8-15,16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17;/h1-10,17,19-20H,11-14H2;1H
InChI key
LBRAWKGGVUCSOX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.20978PHR9043861634
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
mp
160-163 °C
mp
24-27 °C
mp
-
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c