363545
2-(Methylsulfonyl)ethanol
98%
Sinónimos:
2-Hydroxyethyl methyl sulfone
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
bp
148-149 °C (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
cadena SMILES
CS(=O)(=O)CCO
InChI
1S/C3H8O3S/c1-7(5,6)3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
KFTYFTKODBWKOU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves